Print…
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500013-1G OR500013-250MG
APOSOR500013-1GEA 128 EUR
APOSOR500013-1G APOSOR500013-250MG
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08753704
Número CAS: 99585-09-8