Print…
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500005-100MG OR500005-250MG
APOSOR500005-100MGEA 241 EUR
APOSOR500005-100MG APOSOR500005-250MG
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Chloromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₇ClO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD19232727
Número CAS: 77072-00-5