Print…
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500004-1G OR500004-250MG
APOSOR500004-1GEA 79.9 EUR
APOSOR500004-1G APOSOR500004-250MG
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol
Fórmula: C₇H₈BrNO
Peso Molecular: 202.049 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18389371
Número CAS: 397323-70-5