Print…
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500002-100MG OR500002-250MG
APOSOR500002-100MGEA 0 EUR
APOSOR500002-100MG APOSOR500002-250MG
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₂N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18914312
Número CAS: 1303968-08-2