Print…
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR500001-100MG OR500001-250MG
APOSOR500001-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR500001-100MG APOSOR500001-250MG
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21097794
Número CAS: 1354000-03-5