Print…
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4971-5G OR4971-2G
APOSOR4971-5GEA 313 EUR
APOSOR4971-5G APOSOR4971-2G
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate
Fórmula: C₁₄H₁₉N₃O₉
Ponto de Fusão: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216966
Número CAS: 13992-25-1