Print…
4-(Azidoacetyl)morpholine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4970-1G OR4970-5G OR4970-500MG OR4970-250MG
APOSOR4970-1GEA 364 EUR
APOSOR4970-1G APOSOR4970-5G APOSOR4970-500MG APOSOR4970-250MG
4-(Azidoacetyl)morpholine
4-(Azidoacetyl)morpholine
Fórmula: C₆H₁₀N₄O₂
Ponto de ebulição: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320911
Número CAS: 864528-04-1