Print…
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4911-1G OR4911-250MG
APOSOR4911-1GEA 328 EUR
APOSOR4911-1G APOSOR4911-250MG
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Fórmula: C₇H₉N₃O₃S
Peso Molecular: 215.23 g/mol
Ponto de Fusão: 228…231 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665741
Número CAS: 100524-19-4