Print…
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR49079-1G OR49079-5G
APOSOR49079-1GEA 429 EUR
APOSOR49079-1G APOSOR49079-5G
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09026830
Número CAS: 1187927-40-7