Print…
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR49077-1G OR49077-250MG
APOSOR49077-1GEA 352 EUR
APOSOR49077-1G APOSOR49077-250MG
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected 95+%
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18206284
Número CAS: 158602-43-8