Print…
4-Bromopyridazine hydrobromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR49036-1G OR49036-250MG OR49036-5G
APOSOR49036-1GEA 215 EUR
APOSOR49036-1G APOSOR49036-250MG APOSOR49036-5G
4-Bromopyridazine hydrobromide 95%
4-Bromopyridazine hydrobromide
Fórmula: C₄H₃BrN₂·BrH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD15474999
Número CAS: 1220039-64-4