Print…
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4895-100MG OR4895-500MG
APOSOR4895-100MGEA 0 EUR
APOSOR4895-100MG APOSOR4895-500MG
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₉BrO₄
Ponto de Fusão: 174…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079715
Número CAS: 181517-98-6