2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR4859-5G
OR4859-25G
OR4859-100G
APOSOR4859-5GEA
21.9
EUR
APOSOR4859-5G
APOSOR4859-25G
APOSOR4859-100G
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Fórmula:
C₁₄H₁₀O₄ Peso Molecular: 242.227 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016507 Número CAS: 85-57-4 EINECS: 201-616-4 |