Print…
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR48273-1G OR48273-250MG OR48273-5G
APOSOR48273-1GEA 183 EUR
APOSOR48273-1G APOSOR48273-250MG APOSOR48273-5G
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrClO₂S
Ponto de Fusão: 61…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07783823
Número CAS: 141113-98-6
UN: 3261
ADR: 8,III