Print…
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48270-1G OR48270-250MG OR48270-5G
APOSOR48270-1GEA 574 EUR
APOSOR48270-1G APOSOR48270-250MG APOSOR48270-5G
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃BrClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31700576
Número CAS: 2091684-77-2