Print…
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-4-Hydroxy-α-methylbenzylamine, (1R)-1-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine
OR48265-1G OR48265-250MG
APOSOR48265-1GEA 677 EUR
APOSOR48265-1G APOSOR48265-250MG
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de Fusão: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03844647
Número CAS: 134855-88-2