Print…
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-iodo-4-nitrobenzene
OR48259-1G OR48259-5G OR48259-25G
APOSOR48259-1GEA 62.5 EUR
APOSOR48259-1G APOSOR48259-5G APOSOR48259-25G
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrINO₂
Ponto de Fusão: 94…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17012734
Número CAS: 63037-63-8