Print…
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N1-(4-Chlorophenyl)benzene-1,2-diamine, 2-Amino-4′-chlorodiphenylamine, 2-(4-Chloroanilino)aniline
OR48122-25G OR48122-5G OR48122-100G
APOSOR48122-25GEA 58 EUR
APOSOR48122-25G APOSOR48122-5G APOSOR48122-100G
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine
Fórmula: C₁₂H₁₁ClN₂
Ponto de Fusão: 117…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007686
Número CAS: 68817-71-0