Print…
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48117-1G OR48117-250MG
APOSOR48117-1GEA 84.1 EUR
APOSOR48117-1G APOSOR48117-250MG
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene 97%
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene
Fórmula: C₈H₄BrCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31700579
Número CAS: 1856321-53-3