Print…
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48093-1G OR48093-250MG
APOSOR48093-1GEA 0 EUR
APOSOR48093-1G APOSOR48093-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21728893
Número CAS: 1503889-91-5