Print…
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48092-1G OR48092-250MG
APOSOR48092-1GEA 46.4 EUR
APOSOR48092-1G APOSOR48092-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Fórmula: C₈H₇ClN₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32111678
Número CAS: 2391987-06-5