Print…
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48091-1G OR48091-250MG
APOSOR48091-1GEA 0 EUR
APOSOR48091-1G APOSOR48091-250MG
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31699065
Número CAS: 2121562-48-7