Print…
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480888-1G OR480888-5G
APOSOR480888-1GEA 215 EUR
APOSOR480888-1G APOSOR480888-5G
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine
Fórmula: C₁₁H₁₅NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02663494
Número CAS: 383127-60-4