Print…
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480875-1G OR480875-5G
APOSOR480875-1GEA 282 EUR
APOSOR480875-1G APOSOR480875-5G
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride 95%
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
Fórmula: C₅H₅ClN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19982294
Número CAS: 1337879-54-5