Print…
2-Bromo-5-methylfuran 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480864-500MG OR480864-5G
APOSOR480864-500MGEA 0 EUR
APOSOR480864-500MG APOSOR480864-5G
2-Bromo-5-methylfuran 95%
2-Bromo-5-methylfuran
Fórmula: C₅H₅BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870159
Número CAS: 123837-09-2