Print…
3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480853-1G OR480853-5G
APOSOR480853-1GEA 58 EUR
APOSOR480853-1G APOSOR480853-5G
3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
3-Methylpyrrolidin-3-ol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100984
Número CAS: 125032-87-3