Print…
Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480846-1G OR480846-5G
APOSOR480846-1GEA 121 EUR
APOSOR480846-1G APOSOR480846-5G
Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate 95%
Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate
Fórmula: C₁₆H₁₄O₃
Peso Molecular: 254.281 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18072893
Número CAS: 64141-11-3