Print…
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480822-1G OR480822-5G
APOSOR480822-1GEA 215 EUR
APOSOR480822-1G APOSOR480822-5G
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28166349
Número CAS: 2058044-04-3