Print…
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480814-1G OR480814-5G
APOSOR480814-1GEA 0 EUR
APOSOR480814-1G APOSOR480814-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03413579
Número CAS: 5805-53-8