Print…
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480811-1G OR480811-5G
APOSOR480811-1GEA 482 EUR
APOSOR480811-1G APOSOR480811-5G
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18252486
Número CAS: 374816-32-7