Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate 90%, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480806-1G
OR480806-100MG
OR480806-250MG
OR480806-500MG
OR480806-2.5G
APOSOR480806-1GEA
157
EUR
APOSOR480806-1G
APOSOR480806-100MG
APOSOR480806-250MG
APOSOR480806-500MG
APOSOR480806-2.5G
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate 90%, tech
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate
Fórmula:
C₇H₁₁BrO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18837719 Número CAS: 1200828-74-5 |