Print…
1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480622-1G OR480622-5G
APOSOR480622-1GEA 0 EUR
APOSOR480622-1G APOSOR480622-5G
1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690114
Número CAS: 3697-66-3