Print…
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromo-3,5-dimethoxyphenyl)methanol
OR4806-100G OR4806-25G
APOSOR4806-100GEA 296 EUR
APOSOR4806-100G APOSOR4806-25G
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₁BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658150
Número CAS: 61367-62-2