Print…
2-Benzothiazole-2-oxyacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480481-1G OR480481-5G
APOSOR480481-1GEA 159 EUR
APOSOR480481-1G APOSOR480481-5G
2-Benzothiazole-2-oxyacetic acid 97%
2-Benzothiazole-2-oxyacetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368969
Número CAS: 2875-32-3