Print…
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480473-10G OR480473-5G
APOSOR480473-10GEA 0 EUR
APOSOR480473-10G APOSOR480473-5G
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02662407
Número CAS: 7314-43-4