Print…
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480471-1G OR480471-500MG
APOSOR480471-1GEA 451 EUR
APOSOR480471-1G APOSOR480471-500MG
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02662436
Número CAS: 1024613-61-3