Print…
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480466-2G OR480466-5G
APOSOR480466-2GEA 0 EUR
APOSOR480466-2G APOSOR480466-5G
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₅H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02662410
Número CAS: 72028-74-1