Print…
Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480465-1G OR480465-2G OR480465-5G
APOSOR480465-1GEA 306 EUR
APOSOR480465-1G APOSOR480465-2G APOSOR480465-5G
Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂BrNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02662702
Número CAS: 500718-16-1