2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480461-1G
OR480461-2G
OR480461-5G
OR480461-100MG
OR480461-250MG
APOSOR480461-1GEA
0
EUR
APOSOR480461-1G
APOSOR480461-2G
APOSOR480461-5G
APOSOR480461-100MG
APOSOR480461-250MG
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Fórmula:
C₈H₈INO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02662474 Número CAS: 299167-68-3 |