Print…
2-Amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480460-1G OR480460-2G OR480460-5G
APOSOR480460-1GEA 171 EUR
APOSOR480460-1G APOSOR480460-2G APOSOR480460-5G
2-Amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
2-Amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00858979
Número CAS: 39533-43-2