Print…
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480456-2G OR480456-5G
APOSOR480456-2GEA 260 EUR
APOSOR480456-2G APOSOR480456-5G
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Fórmula: C₈H₇Cl₂NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04966782
Número CAS: 1031790-97-2