Print…
2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480453-1G OR480453-2G OR480453-5G
APOSOR480453-1GEA 0 EUR
APOSOR480453-1G APOSOR480453-2G APOSOR480453-5G
2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₃H₁₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02662520
Número CAS: 500695-52-3