Print…
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480451-1G OR480451-2G OR480451-5G
APOSOR480451-1GEA 0 EUR
APOSOR480451-1G APOSOR480451-2G APOSOR480451-5G
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02662433
Número CAS: 53091-63-7