Print…
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480447-1G OR480447-5G
APOSOR480447-1GEA 114 EUR
APOSOR480447-1G APOSOR480447-5G
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665360
Número CAS: 299168-49-3