Print…
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480444-1G OR480444-2G
APOSOR480444-1GEA 0 EUR
APOSOR480444-1G APOSOR480444-2G
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02662391
Número CAS: 318270-07-4