Print…
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480292-10G OR480292-1G OR480292-5G
APOSOR480292-10GEA 1030 EUR
APOSOR480292-10G APOSOR480292-1G APOSOR480292-5G
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O
Ponto de Fusão: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04035522
Número CAS: 111628-39-8