(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480287-1G
OR480287-250MG
OR480287-500MG
APOSOR480287-1GEA
861
EUR
APOSOR480287-1G
APOSOR480287-250MG
APOSOR480287-500MG
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Fórmula:
C₁₄H₁₅NO₂ Peso Molecular: 229.274 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD22683247 Número CAS: 1379801-31-6 |