Print…
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: MEthyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate
OR480280-1G OR480280-250MG OR480280-500MG
APOSOR480280-1GEA 641 EUR
APOSOR480280-1G APOSOR480280-250MG APOSOR480280-500MG
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate 95%
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Peso Molecular: 243.097 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17215983
Número CAS: 99070-19-6