Print…
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480279-1G OR480279-250MG OR480279-500MG
APOSOR480279-1GEA 235 EUR
APOSOR480279-1G APOSOR480279-250MG APOSOR480279-500MG
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole
Fórmula: C₉H₈BrNO
Peso Molecular: 226.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12973810
Número CAS: 90858-86-9