Print…
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480267-1G OR480267-250MG OR480267-500MG
APOSOR480267-1GEA 864 EUR
APOSOR480267-1G APOSOR480267-250MG APOSOR480267-500MG
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid 95%
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₁₁NO₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110198
Número CAS: 175671-49-5